Learn More
Brady™ B33 Series Sterilization Indicating Labels
Artikelnummer. p-7114593
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1,5 in.
2 in.
Menge:
1250/Packung
1500/Packung
Packungsgröße:
1250 Stück
1500 Stück
Artikelnummer. 17180181
Marke: Brady™ 149261
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brady™ B33 Series Sterilization Indicating Labels are steam sterilization indicating polypropylene labels with preprinted headers that display STERILIZED when exposed to autoclave conditions.
Ideal für die Probenverfolgung, Bestandsverwaltung, allgemeine Nachverfolgung und Identifizierung von Labormaterialien, die eine kostengünstige Sterilisationslösung zur Identifizierung von Fläschchen, Röhrchen, Gestellen und Flaschen benötigen Haften auf Edelstahl, Glas und Polypropylen Temperaturbeständigkeit von -320,8 bis 249,8 °F (-196 bis 121 °C).
Compliance
RoHS directive 2011/65/EU
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polypropylen
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Component and equipment labelling, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™33-Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80°C
Anzahl pro Packung 1250 Labels/Roll
Menge 1250/Packung
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to +70°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 38.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.10 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 38.10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.75 in.
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Alternate Part Number B33-235-7425-AC