Learn More
Brady™ Sterilisationsbeschriftungsetiketten der Serie B33
Artikelnummer. 17190181 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1,5 in.
2 in.
Menge:
1250/Packung
1500/Packung
Packungsgröße:
1250 Stück
1500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Menge Packungsgröße
17190181 2 in. 1500/Packung 1500 Stück
17180181 1,5 in. 1250/Packung 1250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17190181 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 149262
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Brady™ Sterilisationsanzeigeetiketten der Serie B33 sind dampfsterilisierende Etiketten aus Polypropylen mit vorgedruckten Kopfzeilen, die bei Autoklavierbedingungen STERILIZED anzeigen.
Ideal für die Probenverfolgung, Bestandsverwaltung, allgemeine Nachverfolgung und Kennzeichnung von Labormaterialien, die sterilisiert werden müssen. Wirtschaftliche Lösung zur Kennzeichnung von Fläschchen, Röhrchen, Gestellen und Kolben. Haftet auf Edelstahl, Glas und Polypropylen. Temperaturbeständig von -320,8 °C bis 249,8 °C.°F (-196 bis 121 °C)
Compliance
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polypropylen
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfkennzeichnung, Laborkennzeichnung, Temperaturkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™ 33 Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Anzahl pro Packung 1500 Etiketten/Rolle
Menge 1500/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 25.40 x 50.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.80 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 50.80 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,75 in.
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Alternate Part Number B33-137-7425-AC