Learn More
Brady™ Papieretiketten der Serie B33
Artikelnummer. 30041428 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,5 x 2 in.
Packungsgröße:
2500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30041428 0,5 x 2 in. 2500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30041428 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 133883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.60 CHF
    42.77 CHF / 2500 Stück
    Sparen 4.83 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Papieretiketten für BBP33/i3300 Drucker.
Für BBP33/i3300 Drucker.
Spezifikation
Klebstofftyp Nicht klebend
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Papier
Bedruckbare Seiten Vorderseite
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Größe 0,5 x 2 in.
Abmessungen (L x B) 0,5 x 2 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 2 in.
Alternate Part Number B33-53-424