Learn More
Brady™ B33-Serie beschichtete Vinylgewebeetiketten mit repositionierbarem Klebstoff
Artikelnummer. 30041430 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,75 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,75 in.
Etiketten pro Zeile:
1 Etikett
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Etiketten pro Zeile Packungsgröße
30041430 0,75 in. 0,75 in. 1 Etikett 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30041430 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 153080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 CHF
    144.94 CHF / 1000 Stück
    Sparen 17.06 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ob permanent oder repositionierbar, das Vinyl-Stoffetikett der Serie B33 bleibt an Ort und Stelle...es sei denn, Sie möchten es ändern.
Ob permanent oder repositionierbar, das Vinyl-Stoffetikett der Serie B33 bleibt an Ort und Stelle...es sei denn, Sie möchten es ändern. Die Klebe- und Stoffrückseite bietet eine ausgezeichnete Haltekraft und ermöglicht gleichzeitig ein sauberes Ablösen und Neupositionieren.
Zum Drucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich.
  • Haftet auf jeder sauberen und trockenen Oberfläche
  • Speziell formulierter Decklack für exzellente Druckqualität
  • Seidenglänzendes Finish für einen klaren, sauberen Look
Spezifikation
Klebstofftyp Abziehbares Gummi
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Stanzform
Material Vinylgewebe
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Gerätekennzeichnung, Laborbeschriftung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady™ Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Menge 1000 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 21.59 mm
Abmessungen (L x B) 19.05 x 19.05 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19.1 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-254-498