Learn More
BOLA B.safe Trichter 180
Artikelnummer. 17101206
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Sicherheitstrichter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
17101206 Sicherheitstrichter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17101206 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. R84010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus statisch ableitendem, leitfähigem PE-EX, mit Sieb, Abdeckung und 1,5 m langem Erdungskabel.
  • Trichter aus PE / antistatischem PE-EX zur Entsorgung flüssiger Abfälle
  • Der Trichter kann mit seinem frei drehbaren Deckel, der sicher am Einfüllstutzen befestigt ist, sicher auf dem Abfallbehälter montiert werden.
  • b.safe Funnels 180 sind in vielen Ausführungen erhältlich.
  • Der Klappdeckel bzw. das Kugelventil halten Dämpfe zuverlässig aus dem Behälter fern.
  • Der Spritzschutz verhindert Überlaufen und Spritzen beim Befüllen mit dem Trichter.
  • Die antistatische PE-EX-Version beinhaltet zwei ansteckbare Füllrohre.
  • Die sichere Erdung des Schornsteins kann von qualifiziertem Personal über das Erdungskabel erfolgen.
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitstrichter