Learn More
BOLA B.safe Kanister GL45
Artikelnummer. 17339273
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Sicherheitstrichter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
17339273 Sicherheitstrichter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17339273 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. R20505
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die sichere, auslaufsichere Sammlung von flüssigen Abfällen, kompatibel mit der b.safe System mit GL45-Gewindekappen und -Anschlüssen
  • Trichter aus PE / antistatischem PE-EX zur Entsorgung flüssiger Abfälle
  • Der Trichter kann mit seinem frei drehbaren Deckel, der sicher mit dem Füllventil verbunden ist, sicher auf dem Abfallbehälter montiert werden. neck.
  • b.safe Funnels 180 sind in vielen Ausführungen erhältlich.
  • Das Sieb hält Magnetrührstäbe und andere Feststoffe zurück und kann zur Reinigung leicht entnommen werden.
  • Der Klappdeckel bzw. das Kugelventil halten Dämpfe zuverlässig aus dem Behälter fern.
  • Der Spritzschutz verhindert Überlaufen und Spritzen beim Befüllen mit dem Trichter.
  • Die antistatische PE-EX-Version beinhaltet zwei ansteckbare Füllrohre.
  • Das montierte Einfüllrohr ermöglicht ein Befüllen unterhalb des Füllstands, um statische Aufladung zu vermeiden.
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitstrichter