Learn More
β-Morpholinopropionitril, TRC
Artikelnummer. 30466760
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466760 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466760 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM7238505G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Morpholinopropionitrile
CAS 4542-47-6
Summenformel C7H12N2O
Menge 5 g
Synonym 3-Morpholinopropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, N-(2-Cyanoethyl)morpholine, NSC 20547, NSC 41718, 4-Morpholinepropanenitrile
InChI-Formel InChI=1S/C7H12N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1,3-7H2
SMILES N#CCCN1CCOCC1
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-ylpropanenitril
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
Formelmasse 140.095