Learn More
β-Morpholinopropionitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-Morpholinopropionitrile |
| CAS | 4542-47-6 |
| Summenformel | C7H12N2O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 3-Morpholinopropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, N-(2-Cyanoethyl)morpholine, NSC 20547, NSC 41718, 4-Morpholinepropanenitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1,3-7H2 |
| SMILES | N#CCCN1CCOCC1 |
| IUPAC-Name | 3-Morpholin-4-ylpropanenitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.18 |
| Formelmasse | 140.095 |