Learn More
B, Ba, Ca, Mg, Mo, Na, P, Si, Zn @ 2500 μg/g in 75cSt Öl, VHG™
Beschreibung
B, Ba, Ca, Mg, Mo, Na, P, Si, Zn @ 2500 μg/g in 75cSt Öl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Silicon/Sodium/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0 |
| Verfahren | ICP |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Silicon/Sodium/Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Öl |
| Menge | 200 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 2500 μg/g/Boron 2500 μg/g/Calcium 2500 μg/g/Magnesium 2500 μg/g/Molybdenum 2500 μg/g/Phosphorus 2500 μg/g/Silicon 2500 μg/g/Sodium 2500 μg/g/Zinc 2500 μg/g |