Learn More
Brady™ B-7610 Paper Hazardous Substance Labels, 25 mm Core
Artikelnummer. p-7225733
Click to view available options
Höhe (metrisch):
85 mm
110 mm
Breite (metrisch):
55 mm
75 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
91 mm
115,4 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 16637763
Marke: Brady™ 622318
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pre-printed, desktop printer labels for CLP-GHS hazardous substances.
  • Lieferung mit vorgedruckten roten Rauten
  • Bereit für den Ausdruck des erforderlichen Warnhinweises, der den neuesten Vorschriften entspricht
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Rot auf weiß
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Papier (B-7610)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizierung der Gefahrenkommunikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™11, BBP™12 und BradyPrinter PR Plus Etikettendrucker, THT 76 mm Kerndrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 400 Labels/Roll
Menge 400 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +122°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +50 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0032 in.
Dicke (metrisch) 0,081 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 91 mm
Dimensions (LxW) 85 x 55 mm
Länge (angloamerikanisch) 3.35 in.
Breite (angloamerikanisch) 2.17 in.
Breite (metrisch) 55 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.35 in.
Höhe (metrisch) 85 mm
Alternate Part Number THTCLP-S-L4B-7610-0.4-SC