Beschreibung
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- 25 mm kleiner Kern
- Glänzende Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Papier (B-7606) |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP™11, ™ BBP 12 und THT 76 mm Kerndrucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |