Learn More
Brady™ B-727 Polyimid-Thermotransferetiketten, 76 mm Kern
Artikelnummer. 11589903
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Vertikale Wiederholung (metrisch):
8 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,9 mm
Breite (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
19,1 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Form Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11589903 5,1 mm Quadratisch 8 mm 5,1 mm 1 Rollen
11599903 6,4 mm Quadratisch 10,2 mm 6,4 mm 1 Rollen
11529913 6,4 mm Rechteck 10,2 mm 19,1 mm 1 Rollen
11509913 9,5 mm Quadratisch 12,7 mm 9,5 mm 1 Rollen
11519913 12,7 mm Quadratisch 15,9 mm 12,7 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11589903 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 622105
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bedruckbare, hochtemperaturbeständige Polyimid-Etiketten für Thermotransferdrucker. Bitte beachten Sie: Dieses Material ist UL-anerkannt und verfügt über das entsprechende Farbband. Das geeignete Farbband finden Sie in der empfohlenen Bandserie.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • 76 mm Kern
  • Für glatte Oberflächen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyimid
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenbeschriftung, Gerätebeschriftung, Temperaturanzeigebeschriftung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, A8500, i5100, i7100, PR Außerdem: THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Modell THT-208-727-10
Anzahl pro Packung 10.000 Etiketten pro Rolle
Menge 10.000 Etiketten
Form Quadratisch
Größe 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis 572 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis +300 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0044 in.
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 8 mm
Abmessungen (L x B) 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (metrisch) 5,1 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 5.08 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,2 in.
Höhe (metrisch) 5,1 mm
Alternate Part Number THT-208-727-10