Learn More
Brady™ B-727 Polyimid-Reinigungstechnologie-Etiketten
Artikelnummer. 11509923
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
7,1 mm
9,5 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Vertikale Wiederholung (metrisch):
8 mm
9,3 mm
10 mm
12,6 mm
Breite (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
16 mm
38,1 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Form Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11509923 5,1 mm Quadratisch 8 mm 5,1 mm 1 Rollen
11549923 5,1 mm Rechteck 8 mm 16 mm 1 Rollen
11519923 6,4 mm Quadratisch 9,3 mm 6,4 mm 1 Rollen
11579923 6,4 mm Rechteck 9,3 mm 38,1 mm 1 Rollen
11529923 7,1 mm Quadratisch 10 mm 7 mm 1 Rollen
11539923 9,5 mm Quadratisch 12,6 mm 9,5 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11509923 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 622117
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermotransferbedruckbare, hochtemperaturbeständige Polyimid-Etiketten für Thermotransferdrucker.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Glanzoberfläche
  • Für glatte Oberflächen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyimid
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenbeschriftung, Gerätebeschriftung, Temperaturanzeigebeschriftung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, A8500, i5100, i7100, PR Außerdem: THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Modell THTCLT-01-727-5
Anzahl pro Packung 5000 Etiketten/Rolle
Menge 5000 Etiketten
Form Quadratisch
Größe 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis 572 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis +300 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0044 in.
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 8 mm
Abmessungen (L x B) 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (metrisch) 5,1 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 5.08 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,2 in.
Höhe (metrisch) 5,1 mm
Alternate Part Number THTCLT-01-727-5