Learn More
Brady™ B-489A Polyester Ultra Aggressive Thermal Transfer Labels
Artikelnummer. 11543065
Click to view available options
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
76,2 mm
Etiketten pro Zeile:
1
3
Vertikale Wiederholung (metrisch):
15,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
79,4 mm
Breite (metrisch):
25,4 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Packung
1 Rollen
Artikelnummer. 11543065
Marke: Brady™ 067107
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Druckbare, hochbeständige Polyesteretiketten für Thermotransferdrucker.
  • 76 mm Kern
  • Für glatte oder texturierte Oberflächen
  • Hochbeständiger Permanent-Klebstoff
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL- und CSA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung None
Farbe White
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polyester (B-489A)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Asset Tracking, General Identification
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Modell THT-59-489-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Pack
Menge 5000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to 248°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0051 in.
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,2 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0.5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.5 in.
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number THT-59-489-10