Learn More
Brady™ B-437 Selbstverlöschende Thermotransferetiketten aus Polyvinylfluorid
Artikelnummer. 11563744
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Höhe (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Etiketten pro Zeile:
2
3
4
Breite (metrisch):
15,2 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Breite (metrisch) unitSize
11563744 Weiß 6,4 mm 3 22,9 mm 1 Rollen
11553744 Weiß 6,4 mm 4 19,1 mm 1 Rollen
11573744 Weiß 9,5 mm 2 31,8 mm 1 Rollen
11503754 Gelb 9,5 mm 2 31,8 mm 1 Rollen
11583744 Weiß 12,7 mm 3 15,2 mm 1 Rollen
11513754 Gelb 12,7 mm 3 25,4 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11563744 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 030164
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bedruckbare, selbstverlöschende Etiketten für Thermotransferdrucker.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Für glatte und texturierte Oberflächen
  • Selbstverlöschend
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material PVF
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenbeschriftung, Gerätebeschriftung, Allgemeine Kennzeichnung, Elektrische Beschriftung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Horizontale Wiederholung (metrisch) 28.6 mm
Etiketten pro Zeile 3
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis 275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis +135 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0036 in.
Dicke (metrisch) 0.091 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 8.9 mm
Abmessungen (L x B) 22.86 mm (W) x 6.35 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22,9 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 22.9 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,25 in.
Höhe (metrisch) 6,4 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.4 mm
Alternate Part Number THT-2-437-10