Learn More
Brady™ B-437 Selbstverlöschendes Thermotransfer-Etikettenband aus Polyvinylfluorid
Artikelnummer. 11593744 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11593744 Weiß 1 Rollen
11523754 Gelb 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11593744 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 030167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 CHF
    1242.27 CHF / 1 Rollen
    Sparen 142.73 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bedruckbare, selbstverlöschende Etiketten für Thermotransferdrucker.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Für glatte und texturierte Oberflächen
  • Selbstverlöschend
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material PVF
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenbeschriftung, Gerätebeschriftung, Elektrische Beschriftung, Allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Etiketten pro Zeile 1
Menge 1 Band
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis 275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis +135 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0036 in.
Dicke (metrisch) 0.091 mm
Abmessungen (L x B) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Länge (angloamerikanisch) 300 ft.
Länge (metrisch) 91.4 m
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.2 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 81.28 mm
Alternate Part Number THT-21-437