Learn More
Brady™ B-430 Polyester Thermal Transfer Labels for Laminat™ Carriers and Tags
Polyester labels suitable for printing with Thermal Transfer Printers.
75.50 CHF - 412.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL Recognized |
---|---|
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Farbe | Transparent |
Ausführung | Gloss |
Material | Polyester (B-430) |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11539883
|
Brady™
620363 |
5.1 mm | 1 | 7.9 mm | 39 mm |
75.50 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11549883
|
Brady™
620364 |
11.1 mm | 1 | 14.1 mm | 49 mm |
97.25 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11529883
|
Brady™
620362 |
21 mm | 2 | 24.3 mm | 37 mm |
124.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11599873
|
Brady™
620359 |
74 mm | 5 | 77 mm | 11 mm |
264.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11519883
|
Brady™
620361 |
129 mm | 3 | 133.4 mm | 21 mm |
412.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11509883
|
Brady™
620360 |
124 mm | 5 | 127 mm | 11 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Specifically designed to fit Laminat™ Carriers and Tags
- For smooth surfaces
- Permanent acrylic adhesive
Spezifikation
UL Recognized | |
Transparent | |
Polyester (B-430) | |
Asset Tracking, Equipment Labeling, Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification, Inventory Labeling | |
Rectangle | |
0.076 mm |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Non-sterile | |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers | |
-70°C to +100°C |