Learn More
Brady™ B-427 Selbstlaminierende Vinyl-Drahtmarkierungsetiketten
Artikelnummer. 11573075 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
36,5 mm
57,2 mm
95,3 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
Vertikale Wiederholung (metrisch):
30,2 mm
41,3 mm
60,3 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Packung
1 Rollen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Packungsgröße
11573075 57,2 mm 2 60,3 mm 1 Rollen
11533075 36,5 mm 3 41,3 mm 1 Packung
11553075 57,2 mm 1 30,2 mm 1 Rollen
11563075 95,3 mm 1 30,2 mm 1 Rollen
11543075 95,3 mm 3 101,6 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11573075 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 072014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00 CHF
    414.73 CHF / 1 Rollen
    Sparen 47.27 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Selbstlaminierende Vinyl-Etiketten für die Kennzeichnung von Kabeln und elektrischen Bauteilen.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Für glatte und texturierte Oberflächen
  • Für ein mattes Finish
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Gelb, Durchsichtig
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Selbstlaminierendes Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11;BBP12;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76-mm-Kerndrucker;i7500
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.94 mm
Etiketten pro Zeile 2
Menge 3000 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 60,3 mm
Drahtstärke 6 awg bis 0 awg
Abmessungen (L x B) 25.40 mm (W) x 57.15 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Höhe (metrisch) 57,2 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.1 mm
Alternate Part Number THT-75-427-3-YL