Learn More
Brady™ B-427 Selbstlaminierende Vinyl-Drahtmarkierungsetiketten
Artikelnummer. 11533075
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
36,5 mm
57,2 mm
95,3 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
Vertikale Wiederholung (metrisch):
30,2 mm
41,3 mm
60,3 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Packung
1 Rollen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) unitSize
11533075 36,5 mm 3 41,3 mm 1 Packung
11553075 57,2 mm 1 30,2 mm 1 Rollen
11573075 57,2 mm 2 60,3 mm 1 Rollen
11563075 95,3 mm 1 30,2 mm 1 Rollen
11543075 95,3 mm 3 101,6 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11533075 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 072010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbstlaminierende Vinyl-Etiketten für die Kennzeichnung von Kabeln und elektrischen Bauteilen.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Für glatte und texturierte Oberflächen
  • Für ein mattes Finish
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Gelb, Durchsichtig
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Selbstlaminierendes Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11;BBP12;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76-mm-Kerndrucker;i7500
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.31 mm
Etiketten pro Zeile 3
Menge 5000 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 41,3 mm
Drahtstärke 10 AWG bis 4 AWG
Abmessungen (L x B) 25.40 mm (W) x 36.50 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,437 in.
Höhe (metrisch) 36,5 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.7 mm
Alternate Part Number THT-9-427-10-YL