Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Artikelnummer. 11593764
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikale Wiederholung (metrisch):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11593764 | 3,2 mm | 2 | 6,4 mm | 38,1 mm | 1 Rollen |
| 11558254 | 4,8 mm | 1 | 7,3 mm | 25,4 mm | 1 Rollen |
| 11589053 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 12,7 mm | 1 Rollen |
| 11508264 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 Rollen |
| 11583704 | 5,1 mm | 4 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 Rollen |
| 11598254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 19,1 mm | 1 Rollen |
| 11528264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 Rollen |
| 11599053 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 25,4 mm | 1 Rollen |
| 11568254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 31,8 mm | 1 Rollen |
| 11578254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 34,9 mm | 1 Rollen |
| 11518264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 50,8 mm | 1 Rollen |
| 11543714 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 31,8 mm | 1 Rollen |
| 11563784 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 34,9 mm | 1 Rollen |
| 11573704 | 6,4 mm | 3 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 Rollen |
| 11513714 | 6,4 mm | 12 | 9,5 mm | 6,4 mm | 1 Rollen |
| 11523804 | 9,5 mm | 2 | 12,1 mm | 31,8 mm | 1 Rollen |
| 15751427 | 9,5 mm | 3 | 12,1 mm | 25,4 mm | 1 Rollen |
| 11543814 | 9,5 mm | 4 | 12,1 mm | 17,8 mm | 1 Rollen |
| 11523784 | 9,5 mm | 7 | 12,1 mm | 9,5 mm | 1 Rollen |
| 11573794 | 9,7 mm | 2 | 12,7 mm | 27,9 mm | 1 Rollen |
| 16677865 | 10,2 mm | 1 | 12,7 mm | 50,8 mm | 1 Stück |
| 11523714 | 11,1 mm | 5 | 13,6 mm | 12,7 mm | 1 Rollen |
| 11543804 | 12,7 mm | 1 | 15,2 mm | 50,8 mm | 1 Rollen |
| 11553704 | 19,1 mm | 2 | 22,2 mm | 38,1 mm | 1 Rollen |
| 11583794 | 19,1 mm | 4 | 22,2 mm | 19,1 mm | 1 Rollen |
| 16667865 | 31,8 mm | 1 | 34,9 mm | 69,9 mm | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11593764
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
030191
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Permanenter Klebstoff
- Für glatte Oberflächen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | UL-, CSA- und AGA-zugelassen |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Stanzform |
| Material | Polyester (B-423) |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500 |
| Horizontale Wiederholung (metrisch) | 41.9 mm |
| Etiketten pro Zeile | 2 |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -70 °C |
| Modell | THT-28-423-10 |
| Anzahl pro Packung | 10.000 Etiketten pro Rolle |
| Menge | 10.000 Etiketten |
| Form | Rechteck |
| Größe | 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H) |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -94 °F bis +230 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70 bis +110 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,003 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.076 mm |
| Vertikale Wiederholung (metrisch) | 6,4 mm |
| Abmessungen (L x B) | 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H) |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Breite (metrisch) | 38,1 mm |
| Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich | 38.10 mm |
| Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich | 38.10 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,125 in. |
| Höhe (metrisch) | 3,2 mm |
| Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich | 3.2 mm |
| Alternate Part Number | THT-28-423-10 |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |