Learn More
Brady™ B-423 Polyesteretiketten für Thermotransfer
Artikelnummer. 11543804
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
7
12
Vertikale Wiederholung (metrisch):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11543804 12,7 mm 1 15,2 mm 50,8 mm 1 Rollen
11593764 3,2 mm 2 6,4 mm 38,1 mm 1 Rollen
11558254 4,8 mm 1 7,3 mm 25,4 mm 1 Rollen
11589053 5,1 mm 1 7,6 mm 12,7 mm 1 Rollen
11508264 5,1 mm 1 7,6 mm 16,5 mm 1 Rollen
11583704 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 Rollen
11598254 6,4 mm 1 8,9 mm 19,1 mm 1 Rollen
11528264 6,4 mm 1 8,9 mm 22,9 mm 1 Rollen
11599053 6,4 mm 1 8,9 mm 25,4 mm 1 Rollen
11568254 6,4 mm 1 8,9 mm 31,8 mm 1 Rollen
11578254 6,4 mm 1 8,9 mm 34,9 mm 1 Rollen
11518264 6,4 mm 1 8,9 mm 50,8 mm 1 Rollen
11543714 6,4 mm 2 9,5 mm 31,8 mm 1 Rollen
11563784 6,4 mm 2 9,5 mm 34,9 mm 1 Rollen
11573704 6,4 mm 3 8,9 mm 22,9 mm 1 Rollen
11513714 6,4 mm 12 9,5 mm 6,4 mm 1 Rollen
11523804 9,5 mm 2 12,1 mm 31,8 mm 1 Rollen
15751427 9,5 mm 3 12,1 mm 25,4 mm 1 Rollen
11543814 9,5 mm 4 12,1 mm 17,8 mm 1 Rollen
11523784 9,5 mm 7 12,1 mm 9,5 mm 1 Rollen
11573794 9,7 mm 2 12,7 mm 27,9 mm 1 Rollen
16677865 10,2 mm 1 12,7 mm 50,8 mm 1 Stück
11523714 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 Rollen
11553704 19,1 mm 2 22,2 mm 38,1 mm 1 Rollen
11583794 19,1 mm 4 22,2 mm 19,1 mm 1 Rollen
16667865 31,8 mm 1 34,9 mm 69,9 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 11543804 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 030239
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Drucketiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker.
  • Permanenter Klebstoff
  • Für glatte Oberflächen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-, CSA- und AGA-zugelassen
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyester (B-423)
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Modell THT-53-423-3
Anzahl pro Packung 3000 Etiketten pro Rolle
Menge 3000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 50.80 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,2 mm
Abmessungen (L x B) 50.80 mm (W) x 12.70 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,8 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 50.80 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number THT-53-423-3