Learn More
Brady™ B-423 Polyester Thermal Transfer Label Tape
Description
- Permanenter Klebstoff
- Für glatte Oberflächen
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | UL-, CSA- und AGA-zugelassen |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Continuous |
| Material | Polyester (B-423) |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Unsteril |
| Show More |