Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement (50x), minus Antioxidantien
Artikelnummer. 11550366
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11550366 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11550366 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 10889038
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
B-27™ Supplement (50x), ohne Antioxidantien
B-27 Supplement ohne Antioxidantien (AO) ist eine Variation des am häufigsten zitierten Ergänzungsmittels für neuronale Zellkulturen und eine kundenspezifische Version des ursprünglichen B-27 Supplements ohne fünf Antioxidantien (Vitamin E, Vitamin E-Acetat, Superoxid-Dismutase, Katalase und Glutathion). B-27 Supplement ohne AO ist ein serumfreies Supplement, das für Studien zur Rolle freier Radikale bei Altern, Toxizität, Apoptose und chronischen neurologischen Erkrankungen entwickelt wurde. B-27 Supplement ohne AO ist als 50x Flüssigkeit erhältlich und für die Verwendung mit Neurobasal Medium oder Neurobasal-A Medium für neuronale Zellkulturen ohne erforderliche Astrozyten-Nährschicht konzipiert.
B-27 Supplement eignet sich für die Verwendung in den meisten Anwendungen mit Nervenzellen. Für andere Anwendungen bieten wir alternative Formulierungen von B-27 Supplement und Neurobasal Medien an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen.
Zelltyp Nervenzellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 50 X
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Serumspiegel serumfrei
Sterilität Steril
pH 6 bis 8
Produktlinie B-27
Menge 10 ml
Versandbedingung Trockeneis
Quelle serumfrei
Getestet auf Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma