Learn More
Gibco™ B-27™ Electrophysiology Kit
Artikelnummer. 11632149
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Artikelnummer. 11632149
Marke: Gibco™ A1413701
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
B-27™ Elektrophysiologie-Kit
Das B-27™ Elektrophysiologie-Kit enthält Neurobasal™ Medium, Elektro und B-27™ Supplement, Elektro; beide sind speziell dafür konzipiert, die Netzwerk-Spike-Raten in kultivierten Neuronen im Vergleich zu anderen Medien- und Supplementkombinationen zu erhöhen. Die Elektrophysiologie ist die grundlegende Technik zur Beurteilung solcher elektrischen Aktivitäten, um die Funktionen und Dysfunktionen in kultivierten Neuronen zu untersuchen.
Die Verwendung des B-27™ Elektrophysiologie-Kits in Ihren neuronalen Studien bietet:
  • Erhöhte Synapsendichten
  • Mehr spontane Spike-Raten
  • Verbesserte Effizienz von Multielektrodenarrays
    Mehr Synapsen, mehr Signale, einfacheres Testen
    Das B-27™ Elektrophysiologie-Kit ist eine Verbesserung gegenüber der Kombination von Neurobasal™ und B-27™ für kultivierte Netzwerke. Hippocampus- und Kortikalneuronen, die in diesem Mediensystem kultiviert werden, zeigen eine erhöhte Dichte an Synapsen und Neurotransmitter-Rezeptoren, die in neuronalen Netzwerken höhere Spike-Raten produzieren und so zur Vereinfachung der Studie beitragen.
    Relevante Ergebnisse für Ihre Elektrophysiologie-Studien
    Mit dem Invitrogen™ B-27™ Elektrophysiologie-Kit erhalten Sie relevantere Ergebnisse bei der Untersuchung der Physiologie von Neuronen und der biochemischen Grundlagen normaler und krankheitsrelevanter Prozesse. Das B-27™ Elektrophysiologie-Kit kann in anderen elektrophysiologischen Studien bessere Ergebnisse erzielen, einschließlich Neuronen, die in Multielektrodenarrays für Studien zur Neurotoxikologie und Neuropharmakologie verwendet werden.
    Für weitere Anwendungen bieten wir alternative Formulierungen von B-27™ und Neurobasal™ an.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung B-27 Supplement, Electro (A14097-01)
    Bei -5 °C bis -20 °C lagern
    Neurobasalmedien, Electro (A14098-01)
    Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
    Zelltyp Nervenzellen
    Klassifikation serumfrei
    Kulturtyp Säugetierzellkultur
    Form Flüssig
    Produkttyp Elektrophysiologiekit
    Serumspiegel serumfrei
    Sterilität Steril
    Produktlinie Gibco
    Menge 1 Kit
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.