Learn More
Euro Protection™ Azurite Low-Cut Safety Shoes
Euro Protection™ Azurite Low-Cut Safety Shoes feature a defined heel for safety and steel soles and toe caps for protection
Marke:  Euro Protection™ 9AZUL41
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12098216
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Midsole with front protective covering.
  • Defined heel for better safety, especially on ladders.
  • Top grain leather upper.
  • Moisture wicking non-woven lining.
  • Removable, textile and foam insole.
  • Steel toe cap.
  • Stainless steel puncture resistant sole.
  • Injected polyurethane midsole.
  • Polyurethane outsole.
Spezifikation
Spezifikation
Black
Leather, Stainless Steel
Removable, textile and foam insole, stainless steel, puncuture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole.
Low
606 g per shoe in size 8
Moisture wicking non-woven lining.
41
Polyurethane, Steel
Steel
EN ISO 20345 : 2011