Learn More
Azure B (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30138609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138609 10 g 10 Gramm
17972815 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA96530510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-55-5
Summenformel C15 H16 N3 S . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 305.83
Synonym Azur I, Azure B Chloride, Azure I, C.I. 52010, Methylene Azure, Trimethylthionine Chloride, 3-Methylamino-7-dimethylaminophenazathionium Chloride, Trimethylthionine, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)-phenothiazin-5-ium Chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ylium Chloride
IUPAC-Name 3-N,7-N,7-N-Trimethylphenothiazin-5-ium-3,7-Diamin; Chlorid
SMILES [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azure B
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H16N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9,16H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 305.075