Learn More
Azure B, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473281 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11473281 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11473281 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215041705
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azure B
Namenshinweis Flecken und Farbstoffe
CAS 531-55-5
Summenformel C15H16ClN3S
MDL-Nummer MFCD00011935
Synonym C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin
Menge 5 g
InChI-Schlüssel KFZNPGQYVZZSNV-UHFFFAOYSA-M
Physikalische Form Pulver
SMILES [Cl-].CNC1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[S+]C2=C1)N(C)C
IUPAC-Name 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-yliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 305.82
Formelmasse 305.83