Learn More
Azure B, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463281 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463281 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11463281 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215041701
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azure B
Namenshinweis Flecken und Farbstoffe
CAS 531-55-5
Summenformel C15H16ClN3S
MDL-Nummer MFCD00011935
Synonym C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin
Farbe Braun
Menge 1 g
InChI-Schlüssel DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Pulver
SMILES CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC-Name Dimethyl-[7-(Methylamino)Phenothiazin-3-ylidene]Azanium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 305.824
PubChem CID 68275
Formelmasse 305.83