Learn More
Azure B-zertifiziert, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406051 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11406051 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11406051 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219052010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Azure B Certified wird als Beize verwendet.
  • Azure B Certified wird zur Unterscheidung von zellulärer RNA (violett) und DNA (blaugrün) in Pflanzengeweben verwendet.
  • Nützlich als Beize für Negerlein.
  • Kann für Romanowsky-Färbungen zum Nachweis von Blut und Blutprotozoen verwendet werden.
Chemische Identifikatoren
CAS 531-55-5
Summenformel C15H16ClN3S
MDL-Nummer MFCD00011935
Synonym C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin
PubChem CID 68275
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azure B
Farbe Grün
Menge 10 g
InChI-Schlüssel DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Pulver
SMILES CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC-Name Dimethyl-[7-(Methylamino)Phenothiazin-3-ylidene]Azanium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 305.824
Formelmasse 305.8
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.