Learn More
Azur A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453949
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
15453949 25 g 25 Gramm
15463949 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15453949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61346.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Zum Färben von Zellgranulaten und Geweben
For staining cell granules and tissues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 531-53-3
Summenformel C14H14ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 291.797
MDL-Nummer MFCD00012112
InChI-Schlüssel NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 52005
PubChem CID 13735
IUPAC-Name (7-Aminophenothiazin-3-Yliden)-Dimethylazanium;Chlorid
SMILES C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1)C.[Cl-]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Azure A
Schmelzpunkt 290°C (decomposition)
Beilstein 3922287
Merck Index 14,927
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 291.8
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.