Learn More
Azure A (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30136805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136805 50 g 50 Gramm
17942915 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA96530350G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-53-3
Summenformel C14H14N3S .Cl
Molekulargewicht (g/mol) 291.8
Synonym 3-Amino-7-(dimethylamino)phenazathionium Chloride, 5-Chloro-3-dimethylamino-7-amino-5H-phenothiazine, Azur A, Azure A Chloride, Azure Blue Cert, Azurea Dye, C.I. 52005, N,N-Dimethylthionine;
IUPAC-Name 7-N,7-N-Dimethylphenothiazin-5-ium-3,7-Diamin; Chlorid
SMILES [Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azure A (Technical Grade)
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H14N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8H,15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 291.0597