Learn More
Azulen, TRC
Artikelnummer. 30337271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337271 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA9652501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azulene
CAS 275-51-4
Summenformel C10 H8
Menge 1 g
Synonym Azulene (6CI, 8CI, 9CI, ACI), Bicyclo[5.3.0]decapentaene, Cyclopentacycloheptene, NSC 89248
InChI-Formel InChI=1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H
SMILES c1ccc2cccc2cc1
IUPAC-Name Azulen
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Formelmasse 128.0626