Learn More
Aztreonam, TRC
Artikelnummer. 17974485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974485 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17974485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA965200500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78110-38-0
Summenformel C13 H17 N5 O8 S2
Molekulargewicht (g/mol) 435.43
Synonym 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic Acid, Propanoic acid, 2-[[[1-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methyl-, [2S-[2α,3β(Z)]]-, 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic acid, Antibiotic Squibb 26,776, Azonam, Azthreonam, Aztreon, Aztreonam, Nebactam, Primbactam, SQ 26776, Squibb 26776
IUPAC-Name 2-[(Z)-[1-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-[[(2S,3S)-2-Methyl-4-oxo-1-Sulfoazetidin-3-yl]Amino]-2-Oxoethyliden]Amino]Oxy-2-Methylpropanosäure
SMILES C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c2csc(N)n2)C(=O)N1S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aztreonam
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Formelmasse 435.0519
Reinheit (%) >95%