Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aztreonam
Artikelnummer. 15595146 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15595146
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455410050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78110-38-0
Summenformel C13H17N5O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 435.426
InChI-Schlüssel WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
PubChem CID 56842327
IUPAC-Name 2-[(E)-[1-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-Methyl-4-Oxo-1-Sulfoazetidin-3-yl]Amino]-2-Oxoethylidin]Aminoxy-2-Methylpropansäure
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Aztreonam
Typ Aztreonam
Schmelzpunkt 227.0°C
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Wasser 5% max.
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: very slightly soluble in methanol, soluble in dmso, insoluble in ethanol
Formelmasse 435.43
Reinheit (%) ≥90% (HPLC)