Learn More
Azpack™ Azpack™ Permanent-Kabelbinder aus Nylon
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Azpack™ nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 200 x 4.8 mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
Marke: Azpack™ 12376377
Additional Details : Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.- Material – Nylon
- Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
- Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Kabelbinder | |
Silber | |
4.8 mm | |
22 kg | |
UL94 Klasse V2 |
Nylon | |
200 mm | |
200 x 4.8 mm | |
100/Packung |