Learn More
Azomycin, TRC
Artikelnummer. 30133395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133395 500 mg 500 Milligramm
30011257 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133395 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA965100500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-73-1
Summenformel C3 H3 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 113.07
Synonym 2-Nitroimidazole
IUPAC-Name 2-Nitro-1H-imidazol
SMILES [O-][N+](=O)c1ncc[nH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azomycin
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Formelmasse 113.0225