Learn More
Azodicarbonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10096143 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10096143 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10589620 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10096143 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105160025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 123-77-3 | C2H4N4O2 | 116.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X Bindungsbildung (Halogen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-77-3
Molekulargewicht (g/mol) 116.08
MDL-Nummer MFCD00007958
InChI-Schlüssel XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Synonym azodicarbonamide, azodicarboxamide, diazenedicarboxamide, azobisformamide, azodiformamide, azodicarbamide, azodicarboamide, azobiscarbonamide, azobiscarboxamide, celogen az
PubChem CID 5462814
IUPAC-Name (E)-Carbamoyliminoharnstoff
SMILES C(=O)(N)N=NC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azodicarbonamide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 195.0°C to 202.0°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C2H4N4O2
Strukturformel H2NCON=NCONH2
Menge 2.5 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in common solvents, soluble in dimethyl sulfoxide, slightly soluble in demethylformamide
Formelmasse 116.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azodicarbonamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.