Learn More
Azlon™ Abtropfgestell für die Wandmontagegestell
Artikelnummer. 12311258
Click to view available options
Material:
Polystyrol
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12311258
Marke: Azlon WRP001P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leichte, einfach zu montierende Abtropfgestelle aus Polystyrol für die Wandmontage.
  • Die Stifte rasten auf der Rückseite der Platte ein und sind mit Abstand zueinander angeordnet, dass Laborutensilien von unterschiedlichen Größen auf das Gestell passen
  • Das Wasser sammelt sich in der Mulde am unteren Ende des Gestells und läuft über einen Gummischlauch ab, der in ein Waschbecken oder in einen Behälter in der Nähe geleitet werden kann
  • Lieferung mit Wandmontagezubehör
  • Die Abmessungen sind ca. 650 mm Höhe x 450 mm Breite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 16 mm
Enthält Gestell, einschließlich 72 Stifte, Trog und Ablaufschläuche
Material Polystyrol
Länge (metrisch) Stift: 120 mm
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 650 mm
Produkttyp Abtropfgestell zur Wandbefestigung
Breite (angloamerikanisch) 17,71 in.
Länge (angloamerikanisch) 4,72 in.
Höhe (angloamerikanisch) 25,59 in.
Durchmesser (metrisch) 16 mm