Learn More
Azlon™ USA OSHA Weithals-Spritzflaschen mit Belüftungsöffnungen
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Dauerhaft in 3 Sprachen bedruckt (Englisch, Französisch und Spanisch)
- Wählen Sie aus fünf Lösungsmittel-Etiketten, einschließlich GHS, NFPA Diamond, PSA-Piktogrammen, Gefahren- und Sicherheitsinformationen
- Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
- Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Kunststoff |
| Menge | 5/Pckg. |
| Chemical Label | Isopropanol |
| Verschlusstyp | Dampfentlüftung |