Learn More
Azlon™ USA OSHA Weithals-Spritzflaschen mit Belüftungsöffnungen
Artikelnummer. 15521232
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15521232
Marke: Azlon WGW537VTMLA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weithals-OSHA-Spritzflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung und patentiertem DripLok™ Dampfentlüftungsventil, das Lösungsmittelleckagen verhindert.
  • Dauerhaft in 3 Sprachen bedruckt (Englisch, Französisch und Spanisch)
  • Wählen Sie aus fünf Lösungsmittel-Etiketten, einschließlich GHS, NFPA Diamond, PSA-Piktogrammen, Gefahren- und Sicherheitsinformationen
  • Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Kunststoff
Menge 5/Pckg.
Chemical Label Aceton
Verschlusstyp Dampfentlüftung