Learn More
Azlon™ LDPE Tracker Clinical Wash Flaschen
Artikelnummer. 12861464
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Verschlusstyp:
Dampfentlüftung
Verschluss ohne Belüftung
Verschlussfarbe:
Grün
Rot
Packungsgröße:
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlusstyp Verschlussfarbe Packungsgröße
12861464 250 ml Dampfentlüftung Rot 5 Stück
12851464 250 ml Verschluss ohne Belüftung Grün 5 Stück
12871464 500 ml Verschluss ohne Belüftung Rot 5 Stück
10092794 500 ml Dampfentlüftung Rot 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12861464 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. WTR250VT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.37 CHF
    28.16 CHF / 5 Stück
    Sparen 7.21 CHF
    20% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit kompletter Etikettierungsmöglichkeit zur Gewährleistung einer lückenlose Rückverfolgbarkeit
  • Entspricht den Branchennormen, einschließlich derjenigen, die von der Akkreditierungsstelle für klinische Pathologie gefordert werden
  • Für den klinischen und allgemeinen Krankenhausmarkt
  • Einzigartiges abwischbares Beschriftungsfeld
  • DripLok™ Dunstabzugshaube erhältlich – für höchste Sicherheit bei flüchtigen Lösungsmitteln
  • Mit COSHH-Etikettensatz
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den klinischen und allgemeinen Krankenhausmarkt
Material LDPE
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Dampfentlüftung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar