Learn More
Azlon™ Griffbundhülsen mit Glasverbindung
Artikelnummer. 12053354
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12053354
Marke: Azlon SWN802
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bildet eine flüssigkeits- und gasdichte Versiegelung.
  • Für Hochvakuumdichtungen ohne Schmiermittel mit Quickfit™ Glasschliffverbindungen
  • Robuste Konstruktion mit gerändelten Schultern für einfache Handhabung und wiederholte Verwendung
  • Selbstschmierend und nicht kontaminierend
  • Arbeitstemperaturbereich von -100 °C bis +260 °C
  • Arbeitsvakuum von ≤ 10-3 Atmosphären
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Produkttyp Konische Muffen
Menge 1/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) −100 bis 250 °C
Anzahl Standard-Konusverbindungen 10/19