Learn More
Azlon™ konische Behälter mit Schnappdeckel
Artikelnummer. 12585087
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Enthält:
Eng sitzende LDPE-Deckel
Schnappdeckel
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
250 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
12585087 2500 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 25 Stück
12076892 125 ml Schnappdeckel 250 Stück
12086892 250 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 250 Stück
12096892 400 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 100 Stück
12006902 1000 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 100 Stück
12016902 2000 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 50 Stück
12036902 5000 ml Eng sitzende LDPE-Deckel 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12585087 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. JWH2500P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus besonders belastbarem, chemisch beständigem Polypropylen, autoklavierbar bei 121°C. Die Ballonflaschen lassen sich dank ihres geformten Griffs sicher tragen. Die niedrige Form eignet sich gut für den Labortisch oder den Transport. Erhabene Graduierungen für eine schnelle Volumenbestimmung. Verschlusskappen auf 10 und 20 l-Kanistern mit markierten Bohrführungen zum leichten Anschluss von Zuleitungen.
  • Nützliche leichte konische Behälter mit fest schließenden LDPE-Deckeln
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ideal zur Aufbewahrung von Proben, Pulvern, Futtermitteln und mehr
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den US-Vorschriften 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Proben, Pulver, Tierfutter
Enthält Eng sitzende LDPE-Deckel
Material HDPE
Menge 25/PK
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Gewicht (metrisch) 2,82 kg
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 150 mm
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 170 mm
Verschlusstyp Schnappverschluss