Learn More
Azlon™ konische Behälter mit Schnappdeckel Artikelnummer.: 12096892
Verfügbar ab: 23-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ konische Behälter mit Schnappdeckel
Artikelnummer. 12096892
400 ml, Eng sitzende LDPE-Deckel, 100 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Enthält:
Eng sitzende LDPE-Deckel
Schnappdeckel
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
250 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12096892
Marke: Azlon JWH0500P
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus besonders belastbarem, chemisch beständigem Polypropylen, autoklavierbar bei 121°C. Die Ballonflaschen lassen sich dank ihres geformten Griffs sicher tragen. Die niedrige Form eignet sich gut für den Labortisch oder den Transport. Erhabene Graduierungen für eine schnelle Volumenbestimmung. Verschlusskappen auf 10 und 20 l-Kanistern mit markierten Bohrführungen zum leichten Anschluss von Zuleitungen.
  • Nützliche leichte konische Behälter mit fest schließenden LDPE-Deckeln
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ideal zur Aufbewahrung von Proben, Pulvern, Futtermitteln und mehr
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den US-Vorschriften 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 400 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Proben, Pulver, Tierfutter
Enthält Eng sitzende LDPE-Deckel
Material Polypropylen
Menge 100/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Gewicht (metrisch) 3,13 kg
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 90 mm
Produkttyp Behälter
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Verschlusstyp Schnappverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ konische Behälter mit Schnappdeckel >