Learn More
Azlon™ konische Messbecher mit aufgedruckter Graduierung
Product Code. p-8002920
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Product Code. 12623132
missing translation for 'mfr': Azlon BPB0025P
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Hergestellt aus hochhtransparentem Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit. Azlon™ konische Becher mit aufgedruckten Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
Hergestellt aus hochhtransparentem Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ konische Becher mit aufgedruckten Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Konische Ausführung – stapelbar, platzsparend und einfach in der Handhabung
  • Autoklavierbar bei 121 °C 
  • Crisp, blue, easy to read indelible graduations
  • Präzise, tropfenfreie Ausgüsse
  • Entspricht ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (metrisch) Basis 31 mm
Außendurchmesser (metrisch) 41.5 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 41.5 mm
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung in mikrobiologischen Labors, für Gewebekulturen oder Umgebungen
Höhe (metrisch) 51 mm
Schritten 5 mL
Menge 10/Pk.
Max. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C bis +135 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056, FDA
Scale Blau gedruckte Skala