Learn More
Azlon™ konische Messbecher mit aufgedruckter Graduierung
Artikelnummer. 12040892
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12040892
Marke: Azlon BPB5000P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus hochhtransparentem Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit. Azlon™ konische Becher mit aufgedruckten Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
Hergestellt aus hochhtransparentem Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ konische Becher mit aufgedruckten Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Konische Ausführung – stapelbar, platzsparend und einfach in der Handhabung
  • Autoklavierbar bei 121 °C 
  • Crisp, blue, easy to read indelible graduations
  • Präzise, tropfenfreie Ausgüsse
  • Entspricht ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (metrisch) Basis 165 mm
Außendurchmesser (metrisch) 230 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 230 mm
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung in mikrobiologischen Laboren, Gewebekulturen oder Umgebungen
Höhe (metrisch) 250 mm
Schritten 500 mL
Menge 1/Packung
Max. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C bis +135 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056, FDA
Scale Blau gedruckte Skala