Learn More
Azlon™ konische Messbecher mit aufgedruckter Graduierung
Product Code. 11980975
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
11980975 500 ml 10 Stück
12623132 25 ml 10 Stück
12633132 50 ml 10 Stück
10469130 100 ml 10 Stück
11960975 250 ml 10 Stück
11970975 400 ml 10 Stück
12653132 600 ml 5 Stück
11990975 1000 ml 5 Stück
11900985 2000 ml 1 Stück
12030892 3000 ml 1 Stück
12040892 5000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 11980975 Supplier Azlon Supplier No. BPB0500P
Verfügbar ab: 13-10-2026
Add to basket
Add to basket
Hergestellt aus hochhtransparentem Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit. Azlon™ konische Becher mit aufgedruckten Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
Hergestellt aus hochhtransparentem Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ konische Becher mit aufgedruckten Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Konische Ausführung – stapelbar, platzsparend und einfach in der Handhabung
  • Autoklavierbar bei 121 °C 
  • Crisp, blue, easy to read indelible graduations
  • Präzise, tropfenfreie Ausgüsse
  • Entspricht ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (metrisch) Basis 83 mm
Außendurchmesser (metrisch) 102.5 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 102.5 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung in mikrobiologischen Labors, für Gewebekulturen oder Umgebungen
Höhe (metrisch) 121 mm
Schritten 50 mL
Menge 10 Packung
Max. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C bis +135 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056, FDA
Scale Blau gedruckte Skala