Learn More
Azlon™ konische Messbecher mit aufgedruckter Graduierung
Description
Hergestellt aus hochhtransparentem Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ konische Becher mit aufgedruckten Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
- Konische Ausführung – stapelbar, platzsparend und einfach in der Handhabung
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Crisp, blue, easy to read indelible graduations
- Präzise, tropfenfreie Ausgüsse
- Entspricht ISO 7056
Spécification
Spécification
| Farbe | Durchscheinend |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 64 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 80.5 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 80.5 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung in mikrobiologischen Laboren, Gewebekulturen oder Umgebungen |
| Höhe (metrisch) | 96 mm |
| Schritten | 50 mL |
| Menge | 10/Packung |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.