Learn More
Azlon™ geradwandige Messbecher
Artikelnummer. 10452205
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10452205 100 ml 10 Stück
10237974 10 ml -
10064274 25 ml 10 Stück
10799375 50 ml 10 Stück
10156444 250 ml 10 Stück
10330045 400 ml 10 Stück
10074184 500 ml 10 Stück
10176304 600 ml 5 Stück
10349324 1000 ml 5 Stück
10329564 2000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10452205 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. BDA224P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet optimale Festigkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit. Azlon™ Becher mit geraden Seiten eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet optimale Festigkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ Becher mit geraden Seiten eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch – gerade und stabile Form
  • Quadratische Form, mit Rand und großem Ausguss
  • Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
  • Entspricht ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 62 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 62 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für allgemeine Laborarbeiten
Höhe (metrisch) 62 mm
Schritten 10 ml
Menge 10/Packung
Max. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C bis +135 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056, FDA