Learn More
Azlon™ Becher-Set mit geraden Seiten
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 Ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml und 250 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml und 2000 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml und 2000 ml
500 Ml, 1000 ml, und 2000 ml
50 Ml, 100 ml, und 250 ml
Packungsgröße:
1 Set
3 Sets
Beschreibung
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
- Set beliebter klassischer Azlon Becher
- Polypropylen-Material – gute chemische Beständigkeit
- Hält Temperaturen bis 121 °C stand und ist daher autoklavierbar
- Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 Ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml und 250 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für allgemeine Laborarbeiten |
| Enthält | Satz aus 5 Bechern, (10, 25, 50, 100 und 250 ml) |
| Typ | Geradlinige Seite |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7056 |